Print…
3-Methylbenzofuran
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR27821-1G OR27821-5G
APOSOR27821-1GEA 58 EUR
APOSOR27821-1G APOSOR27821-5G
3-Methylbenzofuran
3-Methylbenzofuran
Fórmula: C₉H₈O
Ponto de ebulição: 195…197 °C
Densidade: 1,046 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00205641
Número CAS: 21535-97-7