Print…
Ethyl-3-oxocyclohexanecarboxylate 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 3-oxocyclohexane-1-carboxylate
OR27815-1G OR27815-250MG
APOSOR27815-1GEA 0 EUR
APOSOR27815-1G APOSOR27815-250MG
Ethyl-3-oxocyclohexanecarboxylate 97+%
Ethyl-3-oxocyclohexanecarboxylate
Fórmula: C₉H₁₄O₃
Ponto de ebulição: 135…137 °C/15mmHg
Densidade: 1,068 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00205583
Número CAS: 33668-25-6