Print…
2-Methoxyethyl isothiocyanate 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR2781-1G OR2781-5G
APOSOR2781-1GEA 77 EUR
APOSOR2781-1G APOSOR2781-5G
2-Methoxyethyl isothiocyanate 98+%
2-Methoxyethyl isothiocyanate
Fórmula: C₄H₇NOS
Ponto de ebulição: 88…92 °C/24mmHg
Ponto de Inflamação: 66 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041126
Número CAS: 38663-85-3
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III