Print…
3-Aminopicolinic acid 97%, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Amino-2-pyridinecarboxylic acid, 3-Aminopyridine-2-carboxylic acid, 2-Pyridinecarboxylic acid, 3-amino-
OR2780T-5G OR2780T-25G
APOSOR2780T-5GEA 34.8 EUR
APOSOR2780T-5G APOSOR2780T-25G
3-Aminopicolinic acid 97%, Grau técnico
3-Aminopicolinic acid
Fórmula: C₆H₆N₂O₂
Peso Molecular: 138.126 g/mol
Ponto de Fusão: 218…222 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00090153
Número CAS: 1462-86-8