Print…
Benzylammonium chloride 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Benzylamine hydrochloride
OR27725-25G OR27725-100G
APOSOR27725-25GEA 23.2 EUR
APOSOR27725-25G APOSOR27725-100G
Benzylammonium chloride 99%
Benzylammonium chloride
Fórmula: C₇H₁₀ClN
Peso Molecular: 143.62 g/mol
Ponto de Fusão: 262…263 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012852
Número CAS: 3287-99-8
EINECS: 221-943-6