Print…
1-Bromo-4-chloro-2-nitrobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR27686-100G OR27686-1KG OR27686-500G
APOSOR27686-100GEA 65.4 EUR
APOSOR27686-100G APOSOR27686-1KG APOSOR27686-500G
1-Bromo-4-chloro-2-nitrobenzene
1-Bromo-4-chloro-2-nitrobenzene
Fórmula: C₆H₃BrClNO₂
Ponto de Fusão: 67…72 °C
Densidade: 2,048 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00024320
Número CAS: 41513-04-6
EINECS: 255-421-4