Print…
2-(Dimethylamino)-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: N,N-Dimethyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidin-2-amine
OR2768-1G OR2768-5G OR2768-25G
APOSOR2768-1GEA 116 EUR
APOSOR2768-1G APOSOR2768-5G APOSOR2768-25G
2-(Dimethylamino)-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
2-(Dimethylamino)-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₂H₂₀BN₃O₂
Ponto de Fusão: 107…112 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07368238
Número CAS: 1032759-30-0