Print…
2-Morpholino-5-nitrobenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR27640-100MG OR27640-500MG
APOSOR27640-100MGEA 37.7 EUR
APOSOR27640-100MG APOSOR27640-500MG
2-Morpholino-5-nitrobenzaldehyde
2-Morpholino-5-nitrobenzaldehyde
Fórmula: C₁₁H₁₂N₂O₄
Ponto de Fusão: 115 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00439921
Número CAS: 30742-62-2