Print…
Methyl-4-hydroxycyclohexanecarboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 4-hydroxycyclohexanecarboxylate
OR27594-1G OR27594-5G
APOSOR27594-1GEA 37.7 EUR
APOSOR27594-1G APOSOR27594-5G
Methyl-4-hydroxycyclohexanecarboxylate 95%
Methyl-4-hydroxycyclohexanecarboxylate
Fórmula: C₈H₁₄O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00729087
Número CAS: 17449-76-2