Print…
6-Amino-5-bromonicotinonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2759-1G OR2759-5G
APOSOR2759-1GEA 94.4 EUR
APOSOR2759-1G APOSOR2759-5G
6-Amino-5-bromonicotinonitrile
6-Amino-5-bromonicotinonitrile
Fórmula: C₆H₄BrN₃
Ponto de Fusão: 194…195 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02102412
Número CAS: 477871-32-2