Print…
1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2758-1G OR2758-250MG
APOSOR2758-1GEA 114 EUR
APOSOR2758-1G APOSOR2758-250MG
1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ylamine
1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ylamine
Fórmula: C₆H₇N₅
Ponto de Fusão: 268…270 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00128302
Número CAS: 5334-99-6