Print…
Methyl-4-aminothieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2757-1G OR2757-250MG
APOSOR2757-1GEA 243 EUR
APOSOR2757-1G APOSOR2757-250MG
Methyl-4-aminothieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate
Methyl-4-aminothieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate
Fórmula: C₈H₇N₃O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09842619
Número CAS: 155087-15-3