Print…
6-Bromoveratraldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Bromo-3,4-dimethoxybenzaldehyde, 2-Bromo-4,5-dimethoxybenzaldehyde
OR27568-100G OR27568-25G
APOSOR27568-100GEA 109 EUR
APOSOR27568-100G APOSOR27568-25G
6-Bromoveratraldehyde
6-Bromoveratraldehyde
Fórmula: C₉H₉BrO₃
Ponto de Fusão: 148…152 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003301
Número CAS: 5392-10-9