Print…
5-Iodo-1H-indazole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2756-5G OR2756-1G
APOSOR2756-5GEA 39.3 EUR
APOSOR2756-5G APOSOR2756-1G
5-Iodo-1H-indazole 98%
5-Iodo-1H-indazole
Fórmula: C₇H₅IN₂
Ponto de Fusão: 150…152 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07781642
Número CAS: 55919-82-9