Print…
6-Bromoindole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR27546-25G OR27546-5G OR27546-100G
APOSOR27546-25GEA 68.3 EUR
APOSOR27546-25G APOSOR27546-5G APOSOR27546-100G
6-Bromoindole 98%
6-Bromoindole
Fórmula: C₈H₆BrN
Ponto de ebulição: 70…75 °C/0,01mmHg
Ponto de Fusão: 92…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00238550
Número CAS: 52415-29-9