Print…
Ethyl-3-chloro-2,2-dimethylpropanoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR27527-1G OR27527-250MG OR27527-5G OR27527-500MG
APOSOR27527-1GEA 171 EUR
APOSOR27527-1G APOSOR27527-250MG APOSOR27527-5G APOSOR27527-500MG
Ethyl-3-chloro-2,2-dimethylpropanoate
Ethyl-3-chloro-2,2-dimethylpropanoate
Fórmula: C₇H₁₃ClO₂
Ponto de ebulição: 38…40 °C/0,1mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00220052
Número CAS: 106315-37-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III