Print…
2-Iodo-3-nitrobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR27519-1G OR27519-25G OR27519-5G
APOSOR27519-1GEA 21.9 EUR
APOSOR27519-1G APOSOR27519-25G APOSOR27519-5G
2-Iodo-3-nitrobenzoic acid
2-Iodo-3-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄INO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00277941
Número CAS: 5398-69-6