Print…
5-Aminoindole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR27517-1G OR27517-5G
APOSOR27517-1GEA 21.9 EUR
APOSOR27517-1G APOSOR27517-5G
5-Aminoindole
5-Aminoindole
Fórmula: C₈H₈N₂
Ponto de Fusão: 130…134 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005679
Número CAS: 5192-03-0
EINECS: 225-977-2