Print…
Methyl-2-(acetylamino)-5-nitrobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 2-acetamido-5-nitrobenzoate
OR27512-1G OR27512-5G
APOSOR27512-1GEA 0 EUR
APOSOR27512-1G APOSOR27512-5G
Methyl-2-(acetylamino)-5-nitrobenzoate
Methyl-2-(acetylamino)-5-nitrobenzoate
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂O₅
Peso Molecular: 238.2 g/mol
Ponto de Fusão: 172.5…177.5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00157624
Número CAS: 5409-45-0