Print…
3,3'-Dibromo-2,2'-bithiophene
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR2751-1G OR2751-5G OR2751-10G
APOSOR2751-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2751-1G APOSOR2751-5G APOSOR2751-10G
3,3'-Dibromo-2,2'-bithiophene
3,3'-Dibromo-2,2'-bithiophene
Fórmula: C8H4Br2S2
Ponto de Fusão: 97…101 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00114806
Número CAS: 51751-44-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III