Print…
5-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR27506-10G OR27506-1G OR27506-100G
APOSOR27506-10GEA 27.7 EUR
APOSOR27506-10G APOSOR27506-1G APOSOR27506-100G
5-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid
5-Hydroxy-2-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₇H₅NO₅
Ponto de Fusão: 168…172 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017566
Número CAS: 610-37-7