Print…
Methyl-5-bromo-2-ethoxynicotinate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2748-1G OR2748-5G OR2748-250MG
APOSOR2748-1GEA 186 EUR
APOSOR2748-1G APOSOR2748-5G APOSOR2748-250MG
Methyl-5-bromo-2-ethoxynicotinate
Methyl-5-bromo-2-ethoxynicotinate
Fórmula: C₉H₁₀BrNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09842613
Número CAS: 1031927-15-7