Print…
5-Bromo-2-ethoxynicotinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2747-1G OR2747-5G OR2747-10G
APOSOR2747-1GEA 85.7 EUR
APOSOR2747-1G APOSOR2747-5G APOSOR2747-10G
5-Bromo-2-ethoxynicotinic acid
5-Bromo-2-ethoxynicotinic acid
Fórmula: C₈H₈BrNO₃
Ponto de Fusão: 121…123 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09836166
Número CAS: 393184-78-6