Print…
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR27455-100G OR27455-25G OR27455-500G
APOSOR27455-100GEA 29 EUR
APOSOR27455-100G APOSOR27455-25G APOSOR27455-500G
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde 98%
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄Br₂O₂
Ponto de Fusão: 181…185 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016980
Número CAS: 2973-77-5