Print…
Propagyl amine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR27447-100G OR27447-25G OR27447-5G
APOSOR27447-100GEA 0 EUR
APOSOR27447-100G APOSOR27447-25G APOSOR27447-5G
Propagyl amine hydrochloride
Propagyl amine hydrochloride
Fórmula: C₃H₆ClN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012907
Número CAS: 15430-52-1