Print…
4-Amino-2,6-dichloropyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,6-Dichloro-4-pyridylamine, 2,6-Dichloropyridin-4-amine
OR27412-25G OR27412-5G OR27412-100G
APOSOR27412-25GEA 91.5 EUR
APOSOR27412-25G APOSOR27412-5G APOSOR27412-100G
4-Amino-2,6-dichloropyridine 98%
4-Amino-2,6-dichloropyridine
Fórmula: C₅H₄Cl₂N₂
Peso Molecular: 163.01 g/mol
Ponto de Fusão: 174…176 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052832
Número CAS: 2587-02-2