Print…
6-Chloronicotinoyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR27408-100G OR27408-25G
APOSOR27408-100GEA 0 EUR
APOSOR27408-100G APOSOR27408-25G
6-Chloronicotinoyl chloride
6-Chloronicotinoyl chloride
Fórmula: C₆H₃Cl₂NO
Ponto de ebulição: 84…85 °C/3mmHg
Ponto de Fusão: 48…52 °C
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051775
Número CAS: 58757-38-3
UN: 3261
ADR: 8,II