Print…
Methyl-6-chloronicotinate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR27398-25G OR27398-100G OR27398-500G
APOSOR27398-25GEA 21.9 EUR
APOSOR27398-25G APOSOR27398-100G APOSOR27398-500G
Methyl-6-chloronicotinate 98%
Methyl-6-chloronicotinate
Fórmula: C₇H₆ClNO₂
Ponto de Fusão: 83…90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00023420
Número CAS: 73781-91-6