Print…
4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR27395-1G OR27395-250MG
APOSOR27395-1GEA 145 EUR
APOSOR27395-1G APOSOR27395-250MG
4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
4-Bromo-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Fórmula: C₄H₃BrN₂O
Peso Molecular: 174.99 g/mol
Ponto de Fusão: 178…180 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00831607
Número CAS: 287917-97-9