Print…
6-Methoxynicotinonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Methoxypyridine-5-carbonitrile
OR2738-25G OR2738-5G
APOSOR2738-25GEA 198 EUR
APOSOR2738-25G APOSOR2738-5G
6-Methoxynicotinonitrile 97%
6-Methoxynicotinonitrile
Fórmula: C₇H₆N₂O
Ponto de Fusão: 93…97 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00084981
Número CAS: 15871-85-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III