Print…
2-Chloro-6-methylisonicotinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR27369-25G OR27369-5G
APOSOR27369-25GEA 0 EUR
APOSOR27369-25G APOSOR27369-5G
2-Chloro-6-methylisonicotinic acid
2-Chloro-6-methylisonicotinic acid
Fórmula: C₇H₆ClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052830
Número CAS: 25462-85-5