Print…
2-Chloro-6-methoxyisonicotinoyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR27364-1G OR27364-250MG
APOSOR27364-1GEA 60.9 EUR
APOSOR27364-1G APOSOR27364-250MG
2-Chloro-6-methoxyisonicotinoyl chloride
2-Chloro-6-methoxyisonicotinoyl chloride
Fórmula: C₇H₅Cl₂NO₂
Ponto de ebulição: 63…64 °C/0,01mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00125355
Número CAS: 116853-97-5
UN: 3265
ADR: 8,III