Print…
2-(4-Methoxyphenoxy)-1-ethanamine, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR27359-1G OR27359-250MG OR27359-5G
APOSOR27359-1GEA 0 EUR
APOSOR27359-1G APOSOR27359-250MG APOSOR27359-5G
2-(4-Methoxyphenoxy)-1-ethanamine, Grau técnico
2-(4-Methoxyphenoxy)-1-ethanamine
Fórmula: C₉H₁₃NO₂
Ponto de ebulição: 127…128 °C/2mmHg
Ponto de Fusão: 38…40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052978
Número CAS: 50800-92-5
UN: 3259
ADR: 8,III