Print…
2,5-Diiodothiophene 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2734-25G OR2734-5G
APOSOR2734-25GEA 0 EUR
APOSOR2734-25G APOSOR2734-5G
2,5-Diiodothiophene 99%
2,5-Diiodothiophene
Fórmula: C₄H₂I₂S
Ponto de ebulição: 139…140 °C
Ponto de Fusão: 41…42 °C
Ponto de Inflamação: 96 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00014525
Número CAS: 625-88-7
EINECS: 210-915-9