Print…
2-(Chloromethyl)-5-(4-chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazole
Fornecedor: Apollo Scientific
OR27333-1G OR27333-250MG OR27333-500MG
APOSOR27333-1GEA 314 EUR
APOSOR27333-1G APOSOR27333-250MG APOSOR27333-500MG
2-(Chloromethyl)-5-(4-chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazole
2-(Chloromethyl)-5-(4-chlorophenyl)-1,3,4-oxadiazole
Fórmula: C₉H₆Cl₂N₂O
Peso Molecular: 229.07 g/mol
Ponto de Fusão: 83…85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00714902
Número CAS: 24068-15-3