Print…
4-Hydrazino-6-pyridin-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-4-hydrazino-6-pyridin-2-yl-1,3,5-triazine
OR27321-1G OR27321-250MG
APOSOR27321-1GEA 382 EUR
APOSOR27321-1G APOSOR27321-250MG
4-Hydrazino-6-pyridin-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine
4-Hydrazino-6-pyridin-2-yl-1,3,5-triazin-2-amine
Fórmula: C₈H₉N₇
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052758
Número CAS: 175204-69-0