Print…
4-(Benzenesulphonyl)benzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Phenylsulphonyl)benzaldehyde
OR2728-1G OR2728-5G
APOSOR2728-1GEA 174 EUR
APOSOR2728-1G APOSOR2728-5G
4-(Benzenesulphonyl)benzaldehyde
4-(Benzenesulphonyl)benzaldehyde
Fórmula: C₁₃H₁₀O₃S
Peso Molecular: 246.29 g/mol
Ponto de Fusão: 130…134 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00444612
Número CAS: 66-39-7