Print…
5-(Chloromethyl)-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR27224-1G OR27224-250MG OR27224-5G
APOSOR27224-1GEA 115 EUR
APOSOR27224-1G APOSOR27224-250MG APOSOR27224-5G
5-(Chloromethyl)-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole
5-(Chloromethyl)-3-phenyl-1,2,4-oxadiazole
Fórmula: C₉H₇ClN₂O
Ponto de ebulição: 142…144 °C/0,8mmHg
Ponto de Fusão: 42 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00512786
Número CAS: 1822-94-2