Print…
3-Chloro-2-thenoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Chloro-2-thiophenecarboxylic acid, 3-Chlorothiophene-2-carboxylic acid
OR2721-5G OR2721-1G
APOSOR2721-5GEA 31.9 EUR
APOSOR2721-5G APOSOR2721-1G
3-Chloro-2-thenoic acid 98%
3-Chloro-2-thenoic acid
Fórmula: C₅H₃ClO₂S
Peso Molecular: 162.6 g/mol
Ponto de Fusão: 185…190 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00043888
Número CAS: 59337-89-2