Print…
4-Chloro-o-phenylenediamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Chloro-3,4-diaminobenzene, 4-Chlorobenzene-1,2-diamine, 4-Chloro-1,2-phenylenediamine, 4-Chloro-1,2-diaminobenzene
OR2703-100G OR2703-25G OR2703-500G
APOSOR2703-100GEA 78.3 EUR
APOSOR2703-100G APOSOR2703-25G APOSOR2703-500G
4-Chloro-o-phenylenediamine 97%
4-Chloro-o-phenylenediamine
Fórmula: C₆H₇ClN₂
Ponto de Fusão: 71…73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011691
Número CAS: 95-83-0