Print…
2-(4-Chlorophenyl)indole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR26909-1G OR26909-5G
APOSOR26909-1GEA 34.8 EUR
APOSOR26909-1G APOSOR26909-5G
2-(4-Chlorophenyl)indole
2-(4-Chlorophenyl)indole
Fórmula: C₁₄H₁₀ClN
Ponto de Fusão: 205…207 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00047159
Número CAS: 1211-35-4