Print…
2,3-Dihydrobenzofuran-5-acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 5-Coumaranacetic Acid, 2,3-Dihydrobenzofuranyl-5-acetic acid
OR2687-1G OR2687-5G
APOSOR2687-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2687-1G APOSOR2687-5G
2,3-Dihydrobenzofuran-5-acetic acid
2,3-Dihydrobenzofuran-5-acetic acid
Fórmula: C₁₀H₁₀O₃
Ponto de Fusão: 102…107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01941301
Número CAS: 69999-16-2