Print…
3,4-Dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Squaric acid dibutylester, Dibutyl squarate, 3,4-Dibutoxycyclobut-3-ene-1,2-dione, 1,2-Dibutoxy-1-cyclobutene-3,4-dione
OR26858-25G OR26858-5G
APOSOR26858-25GEA 145 EUR
APOSOR26858-25G APOSOR26858-5G
3,4-Dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione 98%
3,4-Dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Fórmula: C₁₂H₁₈O₄
Ponto de ebulição: 155…158 °C
Densidade: 1,047 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00037150
Número CAS: 2892-62-8