Print…
2,6-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Hydroxy-2,6-dimethylbenzonitrile
OR26855-25G OR26855-5G OR26855-100G
APOSOR26855-25GEA 58 EUR
APOSOR26855-25G APOSOR26855-5G APOSOR26855-100G
2,6-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
2,6-Dimethyl-4-hydroxybenzonitrile
Fórmula: C₉H₉NO
Ponto de Fusão: 169…173 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00238591
Número CAS: 58537-99-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III