Print…
2,6-Dibromo-4-chloroaniline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR26854-100G OR26854-25G
APOSOR26854-100GEA 89.9 EUR
APOSOR26854-100G APOSOR26854-25G
2,6-Dibromo-4-chloroaniline 97%
2,6-Dibromo-4-chloroaniline
Fórmula: C₆H₄Br₂ClN
Ponto de Fusão: 94…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051750
Número CAS: 874-17-9