Print…
Ethyl-2-bromobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR26844-25G OR26844-5G OR26844-100G
APOSOR26844-25GEA 0 EUR
APOSOR26844-25G APOSOR26844-5G APOSOR26844-100G
Ethyl-2-bromobenzoate
Ethyl-2-bromobenzoate
Fórmula: C₉H₉BrO₂
Ponto de ebulição: 255 °C
Densidade: 1,443 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015443
Número CAS: 6091-64-1
EINECS: 228-034-3