Print…
2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropanoyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR26842-1G OR26842-250MG OR26842-500MG
APOSOR26842-1GEA 0 EUR
APOSOR26842-1G APOSOR26842-250MG APOSOR26842-500MG
2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropanoyl chloride
2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropanoyl chloride
Fórmula: C₁₀H₁₀Cl₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00128244
Número CAS: 5542-60-9