Print…
2-Bromobenzoyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Bromobenzene-1-carbonyl chloride, o-Bromobenzoyl chloride
OR26841-25G OR26841-5G OR26841-100G
APOSOR26841-25GEA 50.9 EUR
APOSOR26841-25G APOSOR26841-5G APOSOR26841-100G
2-Bromobenzoyl chloride
2-Bromobenzoyl chloride
Fórmula: C₇H₄BrClO
Peso Molecular: 219.46 g/mol
Ponto de ebulição: 245 °C
Ponto de Fusão: 44477 °C
Densidade: 1.679 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000655
Número CAS: 7154-66-7
EINECS: 230-507-4
UN: 3265
ADR: 8 II