Print…
4-Methyl-2,1,3-benzothiadiazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Methylbenzo[c][1,2,5]thiadiazole
OR26818-1G OR26818-5G
APOSOR26818-1GEA 82.8 EUR
APOSOR26818-1G APOSOR26818-5G
4-Methyl-2,1,3-benzothiadiazole
4-Methyl-2,1,3-benzothiadiazole
Fórmula: C₇H₆N₂S
Peso Molecular: 150.2009 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00126471
Número CAS: 1457-92-7