Print…
Methyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR26811-25G OR26811-5G
APOSOR26811-25GEA 458 EUR
APOSOR26811-25G APOSOR26811-5G
Methyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylate 98%
Methyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carboxylate
Fórmula: C₈H₇N₃O₂
Peso Molecular: 177.16 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00174276
Número CAS: 113053-50-2